Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Umdreh-Septum-Stopfen
Artikelnummer. 11568132 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37mm
37 mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Innendurchmesser (metrisch):
6,5 mm
8 mm
9,5 mm
11 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Farbe:
Cremefarben
Rot
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11568132
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Behälter mit schmaler Öffnung
Für Behälter mit kleiner Öffnung
  • Stopfen mit Kerbungen außen
  • Der Faltkragen legt sich außen über den Hals des Behältnisses und bildet so eine zuverlässige Versiegelung
  • Problemlos mit einer Injektionsnadel durchstechbar
  • Lieferbar in Rot oder in Cremefarbe in Packungen zu jeweils 10 Stück
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 22 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Behälter mit schmaler Öffnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Behälter mit 2.35 bis 2.45 cm Innendurchmesser
Gesamtpositionen 1
Farbe Cremefarben
Außendurchmesser (metrisch) 49 mm
Material Naturkautschuk
Produkttyp Umdreh-Septumstopper
Stopper Number 5