Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Umdreh-Septum-Stopfen
Beschreibung
Für Behälter mit kleiner Öffnung
- Stopfen mit Kerbungen außen
- Der Faltkragen legt sich außen über den Hals des Behältnisses und bildet so eine zuverlässige Versiegelung
- Problemlos mit einer Injektionsnadel durchstechbar
- Lieferbar in Rot oder in Cremefarbe in Packungen zu jeweils 10 Stück
Spezifikation
24 mm | |
Für Behälter mit 2.55 bis 2.65 cm Innendurchmesser | |
1 | |
Naturkautschuk | |
5,5 |
Für Behälter mit schmaler Öffnung | |
53 mm | |
Rot | |
Umdreh-Septumstopper |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Umdreh-Septum-Stopfen > Rot; 53mm gesamt
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction