Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Umdreh-Septum-Stopfen
Artikelnummer. 10777864 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37mm
37 mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Innendurchmesser (metrisch):
6,5 mm
8 mm
9,5 mm
11 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Farbe:
Cremefarben
Rot
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10777864
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Behälter mit schmaler Öffnung
Für Behälter mit kleiner Öffnung
  • Stopfen mit Kerbungen außen
  • Der Faltkragen legt sich außen über den Hals des Behältnisses und bildet so eine zuverlässige Versiegelung
  • Problemlos mit einer Injektionsnadel durchstechbar
  • Lieferbar in Rot oder in Cremefarbe in Packungen zu jeweils 10 Stück
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 14 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Behälter mit schmaler Öffnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Behälter mit 1.5 bis 1.6 cm Innendurchmesser
Gesamtpositionen 1
Farbe Cremefarben
Außendurchmesser (metrisch) 29 mm
Material Naturkautschuk
Produkttyp Umdreh-Septumstopper
Stopper Number 1