Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Thermometer für Impfstoff-Kühl/Gefrierkombination
Überwacht mit dem enthaltenen temperaturgepufferten Sensor die Temperatur von Impfstoffen in Gefriergeräten, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren und Kühlschränken
Marke:  Fisherbrand™ 90008-87
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11749745
  • 109.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Überwacht mit dem enthaltenen temperaturgepufferten Sensor die Temperatur von Impfstoffen in Gefriergeräten, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren und Kühlschränken. Das Fisherbrand™ Traceable™ Impfstoff-Gefriergerät-/Kühlschrankthermometer enthält eine Sonde, die in einer Glykollösung versiegelt ist und den Sensor bei Öffnung der Kühlschranktüren isoliert.
  • Dreifachanzeige zeigt die minimale/maximale Temperatur und die aktuelle Temperatur an, Wechsel zwischen °F/°C möglich
  • Flasche isoliert den Sensor vor raschen Temperaturwechseln bei geöffneter Kühlschranktür
  • 15-077-720 verfügt über eine 5 ml-Flasche für Impfstoffe, 06-664-11 über eine 10 ml-Flasche
  • Glykolgefüllte Glasflasche simuliert Impfstofftemperatur und passt in Tabletts
  • Sonde wird in der Glykollösung versiegelt, die wiederum den Sensor isoliert, wenn die Kühlschranktür geöffnet wird
  • Durch das Mikrokabel kann die Kühlschranktür geschlossen werden
  • Durch die Speicherung der Minimal-/Maximaltemperatur können hohe und niedrige Temperaturen über Nacht, an Wochenenden oder über einen beliebigen Zeitraum überwacht werden
  • Alarm ist in Schritten von 1 °C programmierbar und ertönt kontinuierlich, wenn die Temperatur den Sollwert übersteigt oder unterschreitet und kann manuell abgeschaltet werden
  • Stoßfestes und chemisch beständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
  • Temperaturbereich: -50 bis +70 °C/-58 bis +158 °F
  • Auflösung: 1° Genauigkeit: ±1C
Zertifizierungen
Die Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt. Sie bestätigt die Rückverfolgbarkeit nach NIST-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
Glykol
ISO 17025, A2LA, NIST
7 x 10.7 x 1.9 cm
0,75 in.
Rückführbarkeitszertifikat, Klappständer, Wandbefestigung, Velcro™ Klettband und Magnetband
1,25 in.
25.4 cm
ABS-Kunststoff
1 °C
110 g
2,75 in.
70 °C
-50 °C
-50°bis +70°C
±1 °C
10,7 cm
5 ml
0.3 Zoll
Zur Überwachung der Temperatur in Kühlschränken und Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren
1.9 cm
10 Zoll
7 cm
3.17 cm
Thermometer für Kühlschränke/Tiefkühlgeräte mit 5 ml glykolgefüllter Flasche
4 oz.
4,25 in.
158 °F
-58 °F
-58 bis +158 °F
AA Alkaline (1)
Digital-LCD