Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Zeitschaltuhralarm mit drei Zeilen
Perfektes Gerät für Gruppen von sich wiederholenden Prüfungen
Marke:  Fisherbrand™ 90009-62
64.06 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11597453
  • 83.56 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Rückführbarkeitszertifikat, magnetische Rückseite, Staffelei-Ständer und Silberoxidbatterie mit 1.5 Jahren Betriebsdauer
Beschreibung
Beschreibung
Das perfekte Gerät für die Erfassung von Messreihen. Dieser anwenderfreundliche Fisher Scientific™ Traceable™ Zeitgeber mit dreizeiliger Anzeige kann gleichzeitig drei verschiedene rückwärts laufende Zeiten bis zum Alarm anzeigen. Die drei getrennten Kanäle können unabhängig voneinander oder auch gleichzeitig gestartet werden. Es sind rückwärts laufende Zeiten von 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden bis 1 Sekunde programmierbar. Bei Erreichen von Null ertönt ein Alarmton, auf der Anzeige wird TIME's UP angezeigt und der Zeitgeber beginnt, vorwärts zu laufen.
  • Speicher setzen das Display auf die zuvor programmierte Zeit zurück
  • Auch als drei Stoppuhren oder als jedwede Kombination aus aufwärts/abwärts zählenden Uhren verwendbar
  • Display mit Uhrzeit
  • Quarzkristall-genaue Zeitmessung von 0.01 %
  • Ziffern sind 3/8 Zoll hoch
  • Größe des chemische beständigen Gehäuse aus ABS-Kunststoff: 2 x 3.25 x 0.5 in
  • Gewicht: 3 oz.
Zertifizierungen
Die Genauigkeit wird durch eine Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer von unserem A2LA-akkreditierten und nach ISO/IEC 17025 zertifizierten Kalibrierlabor bestätigt. Diese beinhaltet die Rückverfolgbarkeit nach NIST-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
Hand/Tisch-Timer
Akustischer Alarm
1 s
Silberoxid - 357 Button-Cell Silver Oxide
0.93 cm
85,04 g
Um die Genauigkeit zu gewährleisten, wird von unserem nach ISO/IEC 17025 zertifizierten Kalibrierlabor mit A2LA-Akkreditierung eine individuelle Traceable™ Bescheinigung mit Seriennummer ausgestellt.  Diese umfasst die Rückverfolgbarkeit gemäß Normen des NIST (National Institute of Standards and Technology, Nationales Institut für Normung und Technologie).
99 h 59 min 59 s
0,01 %
LCD
0,37 in.
3 oz.
Rückführbarkeitszertifikat, magnetische Rückseite, Ständer und Silberoxidbatterie mit 1.5 Jahren Betriebsdauer
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Zeitschaltuhralarm mit drei Zeilen > Anzeige: Dreizeiliges LCD, jeweils 0,375 in. hoch