Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Sprechende Countdownzeitschaltuhr
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zeitbereich:
23 h 59 min, 59 s
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Einzeln mit Seriennummer versehbares Zertifikat, ausklappbarer Ständer, Federverschluss und Öffnung für ein Trageband
Während des Countdowns beträgt die Häufigkeit der Sprachberichte jede Stunde bis zum Erreichen von 1 Stunde, alle 10 Minuten bis zum Erreichen von 10Minuten, jede Minute bis zum Erreichen von 1 Minute, alle 10 Sekunden bis zum Verbleiben von 10Sekunden und dann jede Sekunde. Gibt auch die seit der Alarmierung verstrichene Zeit an.
- Zählt sowohl aufwärts (Stoppuhr) als auch abwärts von 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
- Im Timeout-Modus wird der Timer für Ausschaltzeiten sowohl bei der Zeit nach oben als auch nach unten angehalten.
- Mit Wiederholfunktionen für Countdown-Alarm
- Auflösung ist 1 Sekunde
- Die Zeitgenauigkeit von Quarzkristall beträgt 0.01 %
- Das besonders große 1/2-Zoll hohe Display und die lebendigen LCD-Ziffern zeigen kontinuierlich die verbleibende Zeit an und sind von 10 Fuß aus ablesbar
- Im Uhrmodus wird die Uhrzeit angesagt
- Die magnetische Rückseite ermöglicht die Platzierung des Timers auf jeder Oberfläche
- Maße: 2-1/2 x 3-1/4 x 1/2 Zoll
- Gewicht: 2-1/4 oz.
Zertifizierungen
NIST-konform.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Sprachtimer |
| Zeitbereich | 23 h 59 min, 59 s |
| Alarms | Audible |
| Genauigkeit | 0.01 % |
| Auflösung | 1 s |
| Display | LED |
| Höhe (angloamerikanisch) Display | 0,5 in. |
| Höhe (metrisch) Display | 1.27 cm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 2,25 oz. |
| Gewicht (metrisch) | 63,78 g |
| Mehr anzeigen |