Learn More
Fisherbrand™ FEUCHTE INDIKATOR
Artikelnummer. 11782146 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
24 °C
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11782146
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Verwendung mit Flaschen, Chemikalien, Kunststoffbeuteln, Elektronik, Exsikkatoren und Aufbewahrungsbehältern
Mit den festen Karten können Sie das Feuchtigkeitsniveau in schwer erreichbaren oder abgelegenen Bereichen über ausgedehnte Zeiträume überwachen. Die Fisherbrand™ Traceable™ Humidity-On-A-Card™ Feuchtigkeitsüberwachung ist ideal für die Anwendung mit Flaschen, Chemikalien, Kunststoffbeuteln, Elektronik, Exsikkatoren und Aufbewahrungsbehältern.
  • Die Karten zeigen über eine Reaktion mit Farbänderung die aktuelle Luftfeuchtigkeit und die maximal erreichte Luftfeuchtigkeit
  • Die Skala für die aktuelle Luftfeuchtigkeit reicht von 0 bis 100 % RH in 10 %-Schritten
  • Die Farbe schlägt von blau zu hellrosa um, je nachdem, ob das Niveau der Luftfeuchtigkeit steigt oder fällt
  • Die Genauigkeit beträgt ± 5 % RH bei 75 °F (24 °C)
  • Die Skala der maximalen Luftfeuchtigkeit verwendet eine irreversible Farbreaktion, um die höchste Luftfeuchtigkeit anzuzeigen, der die Karte ausgesetzt war (über einen Zeitraum von 24 Stunden)
  • Der Bereich beträgt 50 bis 90 % RH in 10 %-Schritten
  • Genauigkeit: ±5 % RH bei 75 °F (24 °C)
  • Jede Karte ist einzeln in einer durchsichtigen Tasche mit Feuchtigkeitssperre versiegelt und enthält als Trockenmittel einen Humidity Sponge™, um die Karte trocken zu halten und für eine längere Haltbarkeit zu sorgen
Bestellinformation
Die Kartengröße beträgt 4 x 4 in. (10,2 x 10,2 cm).
Zertifizierungen
Enthält ein Zertifikat gemäß ISO 17025 mit individueller Seriennummer, um die Rückführbarkeit nach NIST-Normen zu bestätigen.
Spezifikation
Typ Feuchtigkeitsüberwachung
Luftfeuchtigkeitsbereich 0 bis 100 %
Genauigkeit ±5 % RH bei 75 °F (24 °C)
Temperaturbereich (metrisch) 24 °C
Schritten 0,1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 75 °F
Zur Verwendung mit (Anwendung) Überwachen des Feuchtigkeitsgrads in schwer zugänglichen oder unerreichbaren Bereichen über längere Zeiträume, Dokumentieren von aktueller und maximaler Feuchtigkeit mittels einer Reaktion mit Farbänderung
Enthält Individuelles ISO 17025-Zertifikat mit Seriennummer
Zertifizierung/Konformität NIST