Learn More
Fisherbrand™ Tight-Ties™
Für alle Arten von Kunststoff- und Gummischläuchen geeignet.
55.17 €
Spezifikation
Material Nylon
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11774336
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
90023-42
Kabelbinder-Set
55.17 €
400 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Funktioniert mit allen Arten von Kunststoff- und Gummischläuchen
  • Gassterilisiert
  • Selbstsichernd
  • Chemikalien-/korrosionsbeständig
  • Rostbeständig
  • Nichtleitendes Nylon
Technische Daten
  • -40 bis +185 °F (-40 bis +85 °C)
  • Zugfestigkeit: 12 bis 50 lbs. (5.4 bis 22.7 kg)
  • Durchmesser nach dem Schließen auf 1/16 bis 4 in. einstellbar
Spezifikation
Spezifikation
Nylon
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Tight-Ties™