Learn More
Masterflex™ Tight-Seal™ Klemmen
Wiederverwendbare einteilige Nylonklemmen für Schläuche und Röhrchen
Marke:  Masterflex™ 90024-37
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10019089
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Wiederverwendbare einteilige Nylonklemmen für Schläuche und Röhrchen
  • Chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Mit großer Temperaturtoleranz
  • Für auslaufsichere Abdichtung den Verschluss zusammendrücken, zum Lösen seitlich drücken
  • Gassterilisiert oder chemisch sterilisiert für biomedizinische Anwendungen oder Lebensmittelanwendungen
  • 12 Größen zur Aufnahme von Schläuchen mit einem Außendurchmesser von 0.246 bis 1.425 Zoll (6.25 bis 36.19 mm)
Druck-, Vakuum- und Flüssigkeitsanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
100/Packung
Nylon
0.47 bis 0.53 Zoll
32 bis 194 °F
Schlauch- und Schlauchklemme
Schlauch und Schlauch mit Außendurchmesser von 0,24 in (6,1 mm) bis 1,42 in (36,07 mm) Außendurchmesser
0° bis 90 °C
1,193 bis 1,34 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Masterflex™ Tight-Seal™ Klemmen > Bereich Klemm-Innendurchmesser: 0.475 bis 0.536 in. (12.06 bis 13.61 mm)