Learn More
Fisherbrand™ SureOne dünnwandige MicroPoint Pipettenspitzen, Universalformat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4332197 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Farbe:
Gelb
Natural
Format:
Aufklappbares Gestell
Bulk
Nachfüllpackung
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 11943436
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Komplettes Sortiment an universell einsetzbaren, dünnwandigen Micropoint Pipettenspitzen
  • Alle sterilen Spitzen sind in Schrumpffolie verpackt und zertifiziert frei von RNase, DNase, ATP, Pyrogen, Bioburden, PCR-Inhibitoren und Endotoxin und DNA.
  • Alle nicht sterilen Spitzen (im Gestell und lose) ohne Filter sind zertifiziert frei von RNase, DNase und DNA.
  • Volumen: 1 bis 200 μl
  • Gesamtlänge: 2 in.
SureOne Rack – Leistungsmerkmale
  • Die Einsätze schließen bündig mit dem Rack ab und erleichtern so die Verwendung mit Mehrkanalpipetten
  • In alle Rack-Komponenten sind Recycle-Logos eingeprägt
  • Bei Bedarf kann der Deckel eingerastet werden, sodass er z. B. beim Autoklavieren offen bleibt
  • Der Deckelrand ermöglicht sicheres Stapeln und verhindert, dass die Racks beim Stapeln und auf Laborwagen verrutschen.
  • Der Sicherheitsverschluss ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einer Hand und verhindert ein Aufspringen des Deckels, wenn der Behälter herunterfällt.
  • Der Einsatz rastet fest ein, sodass ein Herausheben beim Pipettieren verhindert wird.
  • Der Klappdeckel kann entweder mit Scharnier oder als abnehmbarer Deckel genutzt werden. Das Scharnier stört nicht beim Pipettieren mit einer Mehrkanalpipette.
Merkmale der SureOne Einsätze
  • Die Einsätze lassen sich leicht in Racks platzieren und aus Racks entnehmen; sie haben einen festen Sitz, weil sie am Rack einrasten.
  • Chargenverfolgbarkeit: Alle Einsätze enthalten die Fisherbrand Artikelnummer, das Spitzenvolumen und die Chargennummer.
  • Eingerückte Einsatzöffnungen verhindern, dass sich die Spitzen bewegen, und stabilisieren sie für Mehrkanal-Arbeiten.
  • Contact Clip verhindert unnötigen Kontakt mit den Spitzen, wenn die Spitzen in Einsätze gesteckt werden
  • Mehrkanal-Design, alle Einsätze haben 96-Well-Format
  • Robustes, nicht biegsames Design für sicheren Verschluss jeder Spitze
SureOne Nachfüllpackungen – Leistungsmerkmale
  • Die Produktinformationen sind auf die Verpackung aufgedruckt
  • Die Staubklappe schützt das Produkt vor Kontamination
  • Eingestanzte Grifflöcher ermöglichen ein einfaches Herausziehen des Produkts
  • Die Aussparung in der Verpackung erleichtert das Entnehmen der Einsätze
  • Die Nachfüllpackungen sparen im Vergleich zur Verpackung im Gestell 58 % an Platz auf der Arbeitsfläche ein und reduziert den Kunststoffabfall um 52 %.
Bestellinformation
Die Verpackungsoptionen umfassen Großpackung, Verpackung im Gestell, sterile Verpackung im Gestell und Nachfüllpackung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 200 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Farbe Natural
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (metrisch) 5cm
Format Aufklappbares Gestell
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Produktlinie SureOne
Material Polypropylen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.