Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ MicroPoint Pipettenspitzen, Universalformat, ohne Filter
GREENER_CHOICE
Das neue, verbesserte SureOne Reload-System von Fisherbrand besticht durch eine umfassende Palette an universell einsetzbaren Pipettenspitzen mit Micropoint-Anschluss
Marke:  Fisherbrand™ TA104RL-FIS
24.59 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24162" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11973416
  • 57.60 € / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
0.1 bis 10 μl
Unsteril
1.25 Zoll
RNase-, DNase- und DNA-frei
Micro Point
Universelle Passform
SureOne
2 μl
Ungefiltert
klar
31 mm
Nachfüllpackung
Ja
Ja
Polypropylen
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (DE)
    Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
    • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
      Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:57
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:57
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Sonderangebote
    Sonderangebote
    • Fisherbrand
      Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
      Aktionscode: 24162
      Gültig bis zum2025-03-31
      Tage
      6
      Stunden
      20
      Minuten
      55
      Sekunden
      25
      Neues Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 31.03.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
      Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
    • Mehrere Hersteller
      Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.
      Aktionscode: 24222
      Gültig bis zum2025-03-31
      Tage
      6
      Stunden
      20
      Minuten
      55
      Sekunden
      25
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ SureOne™ MicroPoint Pipettenspitzen, Universalformat, ohne Filter > 0,1 bis 10 μl, MicroPoint, graduiert bei 2 μl, unsteril, Nachfüllpackung, 10 x 96 Spitzen/Tablett