Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ MicroPoint Pipettenspitzen, Universalformat, ohne Filter
GREENER_CHOICE
Das neue, verbesserte SureOne Reload-System von Fisherbrand besticht durch eine umfassende Palette an universell einsetzbaren Pipettenspitzen mit Micropoint-Anschluss
Marke:  Fisherbrand™ TA104RS-FIS
32.20 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10053014
  • 73.85 € / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
0,1 bis 10 μl
Steril
1.25 Zoll
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP, Keimen, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und Pyrogenen
Micro Point
Ja
Polypropylen
Ungefiltert
klar
31 mm
Aufklappbares Gestell
Universelle Passform
SureOne
2 μl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24154
    Gültig bis zum2025-02-28
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.01.2025 und dem 28.02.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ SureOne™ MicroPoint Pipettenspitzen, Universalformat, ohne Filter > 0,1 bis10 μl; graduiert bei 2 μl; im aufklappbaren Gestell, steril