Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ MicroPoint Nano-Pipettenspitzen, Universalformat
GREENER_CHOICE
Für den Einsatz mit Mikrovolumen-Pipettierern
Marke:  Fisherbrand™ 101-96R-FIS
29.36 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11997724
  • 30.90 € / 960 Stück
Verfügbar ab: 28-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für den Einsatz mit Mikrovolumen-Pipettierern
  • Naturfarben
  • Präzisionsgeformt für Genauigkeit beim Pipettieren von kleinen Volumen
  • Durch unabhängiges Labor zertifiziert: nicht steril: RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei; steril: Frei von RNase, DNase, DNA, Keimen, PCR-Inhibitoren und Pyrogenen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,1 bis 5 μl
Unsteril
1.25 Zoll
Frei von DNase, RNase, DNA und Pyrogen
Micro Point
Ja
bei 2,5 μl
Ungefiltert
Naturfarben
31 mm
Racks
Universelle Passform
SureOne
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ SureOne™ MicroPoint Nano-Pipettenspitzen, Universalformat > Volumen: 0.1-5 μl; Länge: 1.25 Zoll; unsteril; Hebegestell, 10 x 96