Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ MicroPoint Nano-Pipettenspitzen, Universalformat
GREENER_CHOICE
Für den Einsatz mit Mikrovolumen-Pipettierern
Marke:  Fisherbrand™ 101-96RS-FIS
23.64 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11907734
  • 34.40 € / 960 Stück
Verfügbar ab: 25-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für den Einsatz mit Mikrovolumen-Pipettierern
  • Naturfarben
  • Präzisionsgeformt für Genauigkeit beim Pipettieren von kleinen Volumen
  • Durch unabhängiges Labor zertifiziert: nicht steril: RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei; steril: Frei von RNase, DNase, DNA, Keimen, PCR-Inhibitoren und Pyrogenen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,1 bis 5 μl
Steril
1.25 Zoll
Frei von DNase, RNase, DNA, Keimen und PCR-Inhibitoren
Micro Point
Ja
bei 2,5 μl
Ungefiltert
Naturfarben
31 mm
Racks
Universelle Passform
SureOne
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Fisherbrand™ SureOne™ MicroPoint Nano-Pipettenspitzen, Universalformat > Volumen: 0.1-10 μl, 1-1/4 in. Nano; LR, 10x96; steril; 960/Packung