Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ abgeschrägte Pipettenspitzen, Universalformat: 1 bis 200 μl
GREENER_CHOICE
Komplettes Sortiment an universell einsetzbaren, abgeschrägten Pipettenspitzen
Marke:  Fisherbrand™ T070RNS-FIS
29.59 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24162" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11963426
  • 69.55 € / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 200 μl
Steril
Autoklavierbar
51 mm
Aufklappbares Gestell
Universelle Passform
SureOne
Ungefiltert
klar
2 in.
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP, Keimen, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und Pyrogenen
Abgeschrägte Enden
Nein
Nein
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (DE)
    Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:01
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:01
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
    Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:57
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:57
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Liquid Handling mühelos meistern.
    Aktionscode: 24122
    Gültig bis zum2025-04-13
    Tage
    13
    Stunden
    8
    Minuten
    8
    Sekunden
    0
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.
    Aktionscode: 24222
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    0
    Stunden
    8
    Minuten
    8
    Sekunden
    0
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24162
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    0
    Stunden
    8
    Minuten
    8
    Sekunden
    0
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 31.03.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre Bedürfnisse
    Aktionscode: 24134
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    0
    Stunden
    8
    Minuten
    8
    Sekunden
    0
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    30
    Stunden
    8
    Minuten
    8
    Sekunden
    0
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ SureOne™ abgeschrägte Pipettenspitzen, Universalformat: 1 bis 200 μl > Transparent; steril; aufklappbares Gestell; Verpackung: HRS, 10 x 96