Learn More
Fisherbrand™ Sterile Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschlüssen
Ausführungen mit Stehrand oder konischem Boden erhältlich
Marke: Fisherbrand™ 02681374
170.05 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24328" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ausführungen mit Stehrand oder konischem Boden erhältlich
- Mit angebrachten Kappen
- Naturfarbene Schraubverschlüsse mit O-Ringen
- RNase- und DNase-frei
Spezifikation
Polypropylen | |
2mL | |
Polypropylen | |
Steril | |
Stehrand |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
O-Ring | |
Schraubverschluss | |
18000xG |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterile Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschlüssen > Fassungsvermögen: 2,0 ml; Boden mit Stehrand; max. RZB: 18.000xG
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur