Learn More
Fisherbrand™ Sterile Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschlüssen
60.35 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21757" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ausführungen mit Stehrand oder konischem Boden erhältlich
- Mit angebrachten Kappen
- Naturfarbene Schraubverschlüsse mit O-Ringen
- RNase- und DNase-frei
Spezifikation
25000 x g | |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
O-Ring | |
Schraubverschluss |
Polypropylen | |
2 ml | |
Polypropylen | |
Steril | |
Konisch |