Learn More
Fisherbrand™ Mikrolöffel aus Edelstahl
Diese aus hochwertigen Elementen konstruierten Mikrolöffel bestechen durch ihre natürliche Qualität und ihren Glanz.
44.05 € - 44.95 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11746607
|
Fisherbrand™
8044 |
100 mm |
44.05 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11593482
|
Fisherbrand™
8045 |
150 mm |
44.95 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Die mit hochqualitativen Komponenten entwickelten Mikrolöffel verfügen über eine natürliche Qualität und ein helle Oberfläche
- Labormikrolöffel, Edelstahl 304 spec 18/8 nicht magnetisch, helle Oberfläche
- Länge 100 mm
- Löffelabmessungen 8 mm weit x 6 mm lang x 1.5 mm tief
- Kerndurchmesser 1.60 mm - „mikro“
- Fassungsvermögen des Löffels [Flüssigkeit] 0.2 ml
- In Standardpackungen mit 10 Einheiten lieferbar
Spezifikation
Löffel | |
Edelstahl |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikrolöffel aus Edelstahl