Learn More
Fisherbrand™ Bürsten mit Stahldrahtgriff
Mit steife, weiße Nylonborsten zur Reinigung von Teströhrchen.
32.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Teströhrchen-Bürste |
---|---|
Bristle Material | Nylon |
Bristle Type | Radial, büscheliges Ende |
Griffmaterial | Verzinkter Stahldraht |
Spitzentyp | Radial getuftetes Ende |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Borste | Durchmesser (metrisch) Borste | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Borste | Durchmesser (metrisch) Borste | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15268896
|
Fisherbrand™
035725 |
27,94 cm | 10 cm | 3,5 cm |
32.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Fisherbrand™ Edelstahlbürsten mit Griff haben steife, weiße Nylonborsten zur Reinigung von Reagenzgläsern.
- Borsten sind chemikalienbeständig
- Radial getuftete Seite
- Griff aus verzinktem Stahldraht ist korrosionsbeständig
Spezifikation
Teströhrchen-Bürste | |
Radial, büscheliges Ende | |
Radial getuftetes Ende | |
Zur Reinigung von Reagenzgläsern |
Nylon | |
Verzinkter Stahldraht | |
Weiß | |
S |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Bürsten mit Stahldrahtgriff