Learn More
Fisherbrand™ LIQUID ALARM
Sofortige Warnung vor verschütteten Flüssigkeiten
Marke: Fisherbrand™ 3240
Beinhaltet: AA Alkalibatterie
Beschreibung
Sofortige Warnung vor verschütteten Flüssigkeiten
- Wenn die Lösung den Sensor berührt, gibt das Gerät einen lauten, hohen Dezibelalarm aus und die rote LED-Leuchte blinkt, um den Bediener auf einen Überlauf hinzuweisen
- Das Alarmsignal und das Blinken werden fortgesetzt, bis der Sensor nicht mehr mit Flüssigkeit in Kontakt kommt
- Detektorkabel verlängerbar auf 10 ft. (3 m), so dass es nahezu überall aufgestellt werden kann, wo Überfüllung oder Verschütten auftreten kann
- Zur Verwendung mit wässrigen Lösungen und anderen Flüssigkeiten, die keinen Kunststoff angreifen
Bestellinformation
Nettogewicht: 71 g (2.5 oz.)
Spezifikation
Alarm bei Flüssigkeitsfüllung | |
Erkennung, wenn Fässer, Tanks oder Kolben nahe am Überfüllen sind; sofortiger Alarm auf verschüttete Flüssigkeiten, kann auch mit wässrigen Lösungen und anderen Flüssigkeiten verwendet werden, die Kunststoff nicht angreifen | |
9 V AA-Alkalibatterie, Alarm mit hoher Dezibelzahl und blinkende rote LED-Leuchte, Detektorsensorkabel | |
3.05 m | |
0.11 kg |
LED | |
Fässer, Tanks oder Kolben | |
10 ft. | |
4 oz. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ LIQUID ALARM > Fisherbrand Alarm bei Überlauf von Flüssigkeiten
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur