Learn More
Fisherbrand™ Bodenanalyse ASTM-Hydrometer
These hydrometers are used to determine the specific gravity of soil in the range of 0.995 to 1.038 or -5 to 60g/L (using a weight by volume scale).
Marke:  Fisherbrand™ 13202132
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17112435
  • 79.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Hydrometer werden verwendet, um die spezifische Dichte des Bodens im Bereich von 0,995 bis 1,038 oder -5 bis 60 g/l (unter Verwendung einer Waage mit Volumengewicht) zu bestimmen.
  • 280 mm (11 in.) lang
  • Ballast und Glas bleifrei
  • Individuell serialisiert
  • Entspricht den Genauigkeitsanforderungen der ASTM-Hydrometer
  • Temperaturstandardisierung: 68 °F
Lagerung:
Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Bestellinformation
Should you require an individual Hydrometer Calibration Report, factory calibrated hydrometers or custom calibration services are available.
Zertifizierungen
Packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST. Hand Inspected by our U.S. quality team.
Spezifikation
Spezifikation
151H
0,001
280 mm
Zur Bestimmung der relativen Dichte des Bodens im Bereich 0,995 bis 1,038 oder -5 bis 60 g/l (Verwendung einer Waage mit Volumengewicht)
±0,001
Rückführbar auf NIST
Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
0,995 bis 1,038
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Bodenanalyse ASTM-Hydrometer > ASTM 151H; Bereich: 0,995/1,038