Learn More
LevGo™ Impfstäbchen
Artikelnummer. 15386558 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
32.5 mm
32,51 mm
63,5 mm
152.4 mm
Größe:
Groß
Mini
Standard
Packungsgröße:
1600 Stück
2000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 15386558
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Isolieren einzelner Kolonien mit Picks aus Weißbirkenholz. LevGo™ Impf-Picks sind natürlich biologisch abbaubar und Einweg-Picks, sind aber auch autoklavierbar und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
  • In drei Längen und zwei Nadelgrößen für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen erhältlich.
  • Natürlich biologisch abbaubar, aus 100 % in den USA angebautem weißen Birkenholz
  • In einer FDA-zertifizierten Einrichtung hergestellt, erfüllt FDA-Normen für Lebensmittelkontakt
  • Als Halb- oder Kanülenspitzenausführung für empfindliche Anwendungen erhältlich
  • Autoklavierbar
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Material Weißes Birkenholz
Größe Mini
Produkttyp Holzpflücker
Menge 2000 Packung
Autoklavierbar Not Autoclavable
Höhe (metrisch) 32.5 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,28 in.