Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Versenkte Silikon-Septum-Stopfen
Artikelnummer. 11552503 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
13.75 bis 14.25 mm
14.50 bis 15.50 mm
20.00 bis 21.00 mm
9.22 bis 9.75 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11552503
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht toxische und autoklavierbare, eingesenkte Septumstopper sind außen gezahnt und erzeugen eine effiziente Innendichtung
  • Elliptischer Flansch für effizientes Entfernen des Stopfens aus der Öffnung
  • Leicht mit einer hypodermischen Nadel zu durchstechen
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 13.75 bis 14.25 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nicht toxische und autoklavierbare, eingesenkte Septumstopper sind außen gezahnt und erzeugen eine effiziente Innendichtung
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Behälter mit 13.57 bis 14.25 mm Innendurchmesser
Größe 0
Farbe Durchscheinend
Material Silikon
Produkttyp Septumstopfen
Stopper Number 0