Learn More
Fisherbrand™ Schüttelkolben
Artikelnummer. p-3833674 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
2800 ml
Bodenform:
Flach
Mit Schikanen
Verschlusstyp:
Belüftet
Ohne Belüftung
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11735373
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Verringert das Risiko von Kreuzkontamination.
  • Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
  • Durchsichtiges, langlebiges Polycarbonat mit permanenten Graduierungen
  • Polypropylenverschluss aus PTFE mit einer Porengröße von 0,22 μm
  • Einzeln verpackt zur leichteren Lagerung und Handhabung
  • Flacher Boden für den Einsatz auf dem Labortisch oder Boden mit Schikanen für den Einsatz auf dem Schüttlertisch
  • Belüfteter oder nicht belüfteter Schraubverschluss NICHT autoklavierbar
  • Autoklavierbarer Kolben
  • Steril
Zertifizierungen
Zertifiziert steril bei 10–6 SAL-Wert, USP-Klasse VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 4,22 oz.
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 125 ml
Material Polycarbonat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Suspensionszellkulturen, Medienvorbereitung und Lagerung
Enthält 0,22μm PTFE-Pore
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Sterilität Steril
Klasse Klasse VI
Bodenform Flach
Verschlusstyp Belüftet