Learn More
Fisherbrand™ Schüttelkolben
128.58 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24162" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verringert das Risiko von Kreuzkontamination.
- Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
- Durchsichtiges, langlebiges Polycarbonat mit permanenten Graduierungen
- Polypropylenverschluss aus PTFE mit einer Porengröße von 0,22 μm
- Einzeln verpackt zur leichteren Lagerung und Handhabung
- Flacher Boden für den Einsatz auf dem Labortisch oder Boden mit Schikanen für den Einsatz auf dem Schüttlertisch
- Belüfteter oder nicht belüfteter Schraubverschluss NICHT autoklavierbar
- Autoklavierbarer Kolben
- Steril
Zertifizierungen
Zertifiziert steril bei 10–6 SAL-Wert, USP-Klasse VI
Spezifikation
67,6 oz. | |
2000 ml | |
Für Suspensionszellkulturen, Medienvorbereitung und Lagerung | |
Autoklavierbar | |
Steril | |
Mit Schikanen |
Polypropylen | |
Polycarbonat | |
0,22μm PTFE-Pore | |
Ja | |
Klasse VI | |
Belüftet |
Sonderangebote
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24162Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Verbrauchsmaterial Monatliche Promotion
Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.Aktionscode: 24222Gültig bis zum: 2025-03-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%