Learn More
Fisherbrand™ Schüttelkolben
Verringert das Risiko von Kreuzkontamination.
Marke:  Fisherbrand™ 304118-0250
60.50 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24162" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11725253
  • 81.24 € / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verringert das Risiko von Kreuzkontamination.
  • Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
  • Durchsichtiges, langlebiges Polycarbonat mit permanenten Graduierungen
  • Polypropylenverschluss aus PTFE mit einer Porengröße von 0,22 μm
  • Einzeln verpackt zur leichteren Lagerung und Handhabung
  • Flacher Boden für den Einsatz auf dem Labortisch oder Boden mit Schikanen für den Einsatz auf dem Schüttlertisch
  • Belüfteter oder nicht belüfteter Schraubverschluss NICHT autoklavierbar
  • Autoklavierbarer Kolben
  • Steril
Zertifizierungen
Zertifiziert steril bei 10–6 SAL-Wert, USP-Klasse VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8,45 oz.
Klar
Polycarbonat
0,22μm PTFE-Pore
Ja
Klasse VI
Ohne Belüftung
Polypropylen
250 ml
Für Suspensionszellkulturen, Medienvorbereitung und Lagerung
Autoklavierbar
Steril
Flach
Sonderangebote
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24162
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    4
    Stunden
    13
    Minuten
    25
    Sekunden
    39
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 31.03.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Schüttelkolben > Einfacher Boden; nicht belüfteter Verschluss; Kapazität: 250 ml; 12 Stück/Karton