Learn More
Fisherbrand™ SEYMOUR BLUE WALL CLOCK
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
Schraube für die Wandbefestigung und Batterie Typ AA
Rückführbare Wanduhr stellt sich automatisch ein. Fisherbrand™ Seymour Blue Traceable Analog Radio Atomic Wall Clock empfängt das Funksignal direkt von der NIST™ Atomuhr in Boulder, CO. Genau auf 1/10,000 einer Sekunde.
- Gut sichtbare zweite Absaug-Hand
- Automatische Anpassung an Sommerzeit und Schaltsekunden (Wobbelkorrekturen bei der Erdrotation)
Bestellinformation
Abmessungen (D x O.D.): 1.75 x 12 in. (3.2 x 30.5 cm); Gewicht: 1.38 lb (0.6 kg)
Zertifizierungen
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Analoge Funk-Atom-Wanduhr |
| Genauigkeit | 0,0001 Sekunden |
| Display | Analog |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 1.75 Zoll |
| Tiefe (metrisch) | 4.4 cm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 30.5 cm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 1,38 oz. |
| Gewicht (metrisch) | 0,6 kg |
| Enthält | Wandmontage, Schraube und AA-Batterie |
| Mehr anzeigen |