Learn More
Fisherbrand™ Spritzflaschen mit Sicherheitsetikett
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Aceton
Destilliertes Wasser
Entionisiertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Toluol
Wasser
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
Beinhaltet die Codes und Symbole des Verkehrsministeriums (Department of Transportation, DOT) und der National Fire Protection Association (NFPA). Die Fisherbrand™ Spritzflaschen mit Sicherheitsetikett beinhalten zudem die Chemical Abstract Service (CAS)-Nummer, Schutzausrüstungssymbole und Zielorganinformationen.
- Leicht abzulesende, bedruckte Flaschen
- Weithalsflasche mit 53 mm (2 in.) für einfaches Nachfüllen
- Durchscheinendes, lösungsmittelbeständiges LDPE; Natriumhypochlorit ist weißes LDPE für Lichtschutz zwischen 230 und 450 nm; Toluol ist eine rote LDPE-Flasche
- Verschlüsse aus Polypropylen
- Erfüllt die Anforderungen der OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 festgelegt sind
- Nur mit LDPE-kompatiblen Lösungsmitteln verwenden
Bestellinformation
Erhältlich in Sechser-Kartons, alle mit gleichem Etikett oder als Sechs-Flaschen-Sortiment: jeweils eine 500 ml-Flasche Aceton, Ethanol, Isopropanol, Methanol, Toluol und Wasser.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 500 ml, 17 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 17 oz. |
| Farbe | Naturfarben |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Methanol |
| Material | Polyethylen |
| Sterilität | Non-sterile |
| Verschlussfarbe | Grün |
| Zertifizierung/Konformität | OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |