Learn More
Fisherbrand™ Runde Rührstäbe mit abnehmbarem Drehring
Artikelnummer. p-317329 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
25,4mm
Durchmesser (metrisch):
8mm
Länge (angloamerikanisch):
1 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,31 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15525604
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rührstäbe verfügen über facettenreiche, mehrkantige Oberflächen, die für mehr zusätzliche Verwirbelungen als ähnlich große glatte Zylinder sorgen.
  • Gekapselter Alnico-Magnet gemäß Vorschriften der FDA, reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, langlebig und inert
  • Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
  • Autoklaviersicher
  • Der kleine abnehmbare Mittelring in der Mitte erhöht die Vielseitigkeit
  • Der Drehring minimiert den Kontaktbereich zwischen der Stange und dem Gefäß
  • Der Ring reduziert auch die Reibung und die Schädigung von Kunststoffbehältern
  • Ohne Drehring bei den beiden kleinsten Größen, Art.-Nr. 14-512-140 und -141
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-beschichtetes Alnico
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 8mm
Länge (metrisch) 25,4mm
Material PTFE-beschichteter Alnico Magnet, PTFE
Menge 1
Form Kugel
Typ Rührstab