Learn More
Fisherbrand™ Scheiben für Rotationsmischgeräte
Artikelnummer. 12387488 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Röhrchen mit einem Durchmesser zwischen 15 und 17 mm
Röhrchen mit einem Durchmesser zwischen 8 und 11 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12387488
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für durchgehende Mischröhrchen mit einem Durchmesser zwischen 8 und 11 mm geeignet
  • Drehmischer-Scheibe mit Klemmen für Röhrchen, nicht montiert, im Lieferumfang enthalten
  • Geeignet für End-zu-End-Mischröhrchen,
  • Die Klemmen für Röhrchendurchmesser zwischen  8 und 11 mm eignen sich für 0,5 ml-, 1,5 ml- und 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen, 3 ml Vacutainer™ und 5 ml-Röhrchen mit Deckel (8 bis 11 mm)
  • Clips für Röhrchen mit einem Durchmesser von 15 bis 17 mm, die für 15 ml-Zentrifugenröhrchen geeignet sind
  • Lässt sich leicht auf die RM-1-Befestigung montieren, da es mittels drei Bolzen und einem Daumenrad befestigt wird
Specifications
Produkttyp Drehmischerscheibe
Beschreibung Drehmischerscheibe
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen mit einem Durchmesser zwischen 15 und 17 mm