Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Weithals-Erlenmeyerkolben (Glas)
Hohe Beständigkeit gegen Wärme, Chemikalien und mechanische Belastungen
Spezifikation
Beschreibung | Art der Öffnung: Robuste Ausführung, mit Füllstandanzeige |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Anzahl Positionen | 1 |
Beschriftungsfläche | Matte Oberfläche, Keramik-Emaille-Markierung |
Einwegprodukt | Nr. |
Beschreibung
Dieser wiederverwendbare Fisherbrand™ Erlenmeyerkolben aus robustem Borosilikatglas mit weitem Hals verfügt über eine widerstandsfähige, bearbeitete Oberfläche. Hohe Beständigkeit gegen Hitze, Chemikalien und mechanische Stöße.
- Kapazitätsskala zur ungefähren Volumenbestimmung
- Die Beschriftungsfläche aus mattierter Keramik ermöglicht ein Beschriften und Ausradieren der Beschriftung
Compliance
- Gemäß den Anforderungen der ASTM™-Spezifikation E 1404, Typ I, Klasse 2 entwickelt
Spezifikation
Art der Öffnung: Robuste Ausführung, mit Füllstandanzeige | |
1 | |
Nr. |
Borosilikatglas | |
Matte Oberfläche, Keramik-Emaille-Markierung | |
Weit |