Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Griffin Messbecher aus Glas mit niedriger Form
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
48 Stück
Beschreibung
Präzises und gleichmäßiges Ausgießen durch einen leicht ausgestellten Ausguss. Fisherbrand™ wiederverwendbare Griffin Messbecher mit niedriger Form sind in verschiedenen Größen erhältlich und verfügen über eine dicke, schwere Konstruktion mit Rollrand. Aus KG-33-Borosilikatglas.
- Dicke, schwere Konstruktion mit Rollrand
- Gleichmäßige Wandstärke
- Mattierte beständige Markierungsfläche für die Beschriftung mit einem gewöhnlichen Bleistift
- Leicht ablesbare, weiß graduierte Doppelskala bei allen Größen von 50 bis 1000 ml
Compliance
- Erfüllen die Vorgaben der ASTM™ Spezifikation E 960, Typ I
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 3.38 oz. |
| Beschreibung | Becher |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.96 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 5 cm |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Haltbarkeit bei hoher Beständigkeit gegen chemische Angriffe und thermische Stöße |
| Graduierungsbereich | 20 bis 80 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,75 in. |
| Höhe (metrisch) | 7 cm |
| Mehr anzeigen |