Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ REMOTE SENSOR MODUL W/
Für Traceable Funksignalthermometer
Marke:  Fisherbrand™ 4116
Artikelnummer. 11729755
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Fisherbrand™ Fernsensormodul mit externer Sonde wurde für die Verwendung mit dem Traceable™ Funk-Handthermometer entwickelt
  • Kunststoffthermometer mit Messdurchmesser 0.18 x0.875 Zoll L (5x22 mm)
  • 10 ft. (3 m Kabel) geeignet für Unterwassermessungen
Spezifikation
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST
0.5 cm
Ausklappbarer Ständer, Wandhalterung, Velcro™ zur Befestigung an jeder Oberfläche, zwei AA- und zwei AAA-Alkalibatterien
0.875 Zoll
3 m;
Plastic
0.085 kg
122 °F
23 °F
23 bis 122 °F
Remote Sensor Module with External Probe for Traceable Radio-Signal Thermometer
0.18 Zoll
Externes Sensormodul mit externer Sonde für rückführbares Funksignalthermometer
10 ft.
22 mm
2.2 cm
3 oz.
Externes Funksignalthermometer
50 °C
-5 °C
-5 ° bis +50 °C