Learn More
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 1,5 ml
In acht Farben oder in Packungen mit verschiedenen Farben verfügbar.
Marke: Fisherbrand™ 509-GRD-V-PFB
6.01 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24162" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Fassungsvermögen: 1,5 ml
- Hochtransparentes Polypropylen
- Graduierung mit 0,1 und 0,25 ml-Markierungen
- Widerstandsfähig bis zu 30.000 x g
- Einfach zu öffnende Verschlusskappen mit Nadeleinstichstelle und texturiertem Beschriftungsbereich
- Beschriftungsfeld auf der Außenseite der Röhrchen
- Hochpolierter Innenraum für maximale Probenrückgewinnung
- Temperaturbereich von -80 °C bis +121 °C
- Für alle Standardrotoren geeignet
- Nicht-pyrogenisch
- Bei 121 °C/15 psi für 15 Minuten autoklavierbar
Bestellinformation
Lieferbar in acht Farben oder in Packungen mit verschiedenen Farben.
Spezifikation
Schnappverschluss, flach | |
Autoklavierbar | |
Lavendel | |
Polypropylen | |
Etikettbereich | |
Flacher Schnappverschluss | |
10,8mm |
RNase-/DNase-frei | |
1.5 ml | |
40,6mm | |
Nadeleinstichstelle | |
Ja | |
30000xG |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24162Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
0Stunden
11Minuten
46Sekunden
57 -
Mehrere Hersteller
Verbrauchsmaterial Monatliche Promotion
Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.Aktionscode: 24222Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
0Stunden
11Minuten
46Sekunden
57Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%