Learn More
Fisherbrand™ Abdampfschalen aus Porzellan
Artikelnummer. 13439729 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
35 mL
70 mL
80 mL
120 mL
150 mL
250 mL
1285 mL
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 13439729
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Innen und außen glasiert (außer Rand)
Tiefe Form mit Lippendichtung
  • Rundboden
  • Innen und außen glasiert (außer Rand).
  • Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
  • Beständig gegen Temperaturen bis 1150 °C (2102 °F)
  • Ohne Deckel
Spezifikation
Bodenform Rund
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Porzellan
Form Rund
Typ Abdampfschale
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verdampfungsanwendungen
Ausführung der Innenwände Glasiert
Dicke 3 mm
Höhe (metrisch) 45 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,77 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 4.52 Zoll
Durchmesser (metrisch) 115 mm