Learn More
Fisherbrand™ Abdampfschalen aus Porzellan
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
35 mL
70 mL
80 mL
120 mL
150 mL
250 mL
1285 mL
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Rund |
| Kapazität (metrisch) | 1285 mL |
| Material | Porzellan |
| Form | Rund |
| Typ | Abdampfschale |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verdampfungsanwendungen |
| Ausführung der Innenwände | Glasiert |
| Dicke | 3.7 mm |
| Höhe (metrisch) | 75 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,95 in. |
| Mehr anzeigen |