Learn More
Fisherbrand™ Abdampfschalen aus Porzellan
Beschreibung
Tiefe Form mit Lippendichtung
- Rundboden
- Innen und außen glasiert (außer Rand).
- Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
- Beständig gegen Temperaturen bis 1150 °C (2102 °F)
- Ohne Deckel
Spezifikation
Rund | |
Porzellan | |
Abdampfschale | |
Glasiert | |
1150 °C | |
42 mm | |
3.93 Zoll |
150 mL | |
Rund | |
Nützlich für eine Vielzahl von Verdampfungsprozessen und Veraschung | |
2102 °F | |
2.9 mm | |
1,65 in. | |
100 mm |