Learn More
Fisherbrand™ Tiegeldeckel aus Porzellan
Artikelnummer. p-4018266 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
30 mm
40mm
44mm
53mm
60mm
75mm
87mm
99 mm
115mm
Innendurchmesser (metrisch):
26 mm
34 mm
38 mm
45 mm
54 mm
66 mm
77 mm
90 mm
105 mm
Höhe (metrisch):
5 mm
5,5mm
6mm
7mm
8mm
8 mm
9mm
Dicke (metrisch):
1.75 mm
1.9 mm
2.3 mm
2.5 mm
2.75 mm
3 mm
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 13419709
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für die Verwendung mit Fisherbrand hohen und breiten Porzellan-Tiegeln
  • Innen und außen verglast, mit Ausnahme der äußeren Bodenfläche.
  • Mit perforiertem Griff
  • Es wird dringend empfohlen, dass die Heiz- und Kühlraten 200 °C pro Stunde und die maximale Betriebstemperatur von 1100 °C nicht überschreiten
Spezifikation
Beschreibung Mit perforiertem Griff
Innendurchmesser (metrisch) 26 mm
Material Porzellan
Ausführung Glasiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Verwendung mit Fisherbrand hohen und breiten Porzellan-Tiegeln
Max. Temperatur (metrisch) 1150°C
Dicke (metrisch) 1.75 mm
Gewicht (metrisch) 6 g
Außendurchmesser (metrisch) 30 mm
Höhe (metrisch) 5 mm
Product Type Tiegelabdeckung