Learn More
Fisherbrand™ Tiegeldeckel aus Porzellan
Artikelnummer. 13499709 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
30 mm
40mm
44mm
53mm
60mm
75mm
87mm
99 mm
115mm
Innendurchmesser (metrisch):
26 mm
34 mm
38 mm
45 mm
54 mm
66 mm
77 mm
90 mm
105 mm
Höhe (metrisch):
5 mm
5,5mm
6mm
7mm
8mm
8 mm
9mm
Dicke (metrisch):
1.75 mm
1.9 mm
2.3 mm
2.5 mm
2.75 mm
3 mm
Conditionnement:
6 Stück
Code produit. 13499709
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Voir les produits de remplacement
Für die Verwendung mit Fisherbrand hohen und breiten Porzellan-Tiegeln
  • Innen und außen verglast, mit Ausnahme der äußeren Bodenfläche.
  • Mit perforiertem Griff
  • Es wird dringend empfohlen, dass die Heiz- und Kühlraten 200 °C pro Stunde und die maximale Betriebstemperatur von 1100 °C nicht überschreiten
Spécification
Beschreibung Mit perforiertem Griff
Innendurchmesser (metrisch) 105 mm
Material Porzellan
Ausführung Glasiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Verwendung mit Fisherbrand hohen und breiten Porzellan-Tiegeln
Max. Temperatur (metrisch) 1150°C
Dicke (metrisch) 3 mm
Gewicht (metrisch) 119 g
Außendurchmesser (metrisch) 115mm
Höhe (metrisch) 9mm
Product Type Tiegelabdeckung
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis