Learn More
Fisherbrand™ Tiegeldeckel aus Porzellan
Für die Verwendung mit Fisherbrand hohen und breiten Porzellan-Tiegeln
Marke: Fisherbrand™ FB965Y
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für die Verwendung mit Fisherbrand hohen und breiten Porzellan-Tiegeln
- Innen und außen verglast, mit Ausnahme der äußeren Bodenfläche.
- Mit perforiertem Griff
- Es wird dringend empfohlen, dass die Heiz- und Kühlraten 200 °C pro Stunde und die maximale Betriebstemperatur von 1100 °C nicht überschreiten
Spezifikation
Mit perforiertem Griff | |
Porzellan | |
Für die Verwendung mit Fisherbrand hohen und breiten Porzellan-Tiegeln | |
2.75 mm | |
99 mm | |
Tiegelabdeckung |
90 mm | |
Glasiert | |
1150°C | |
76 g | |
8 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Tiegeldeckel aus Porzellan > 99 x 8 x 2.75 mm; Innendurchm.: 90 mm; 76 g; Kartongew.: 5.25 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur