Learn More
Fisherbrand™ Antistatische Wägeschalen aus Polystyrol
Einwegschalen eignen sich ideal zum Wiegen, Dispensieren oder für die Lagerung
25.50 € - 228.00 €
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Einwegprodukt | Einwegprodukt |
Material | Polystyrol |
Form | Flach |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zum Wiegen, Dispensieren oder für die Lagerung |
Benachrichtigungen:
Nicht zur Verwendung über 90 °C.
Produktcode | Marke | Farbe | Typ | Abmessungen (L x B x H) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Typ | Abmessungen (L x B x H) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15223638
|
Fisherbrand™
08732114 |
Blau | Wägeschale | 88,9 x 88,9 x 25,4 mm (3,5 x 3,5 x 1 in.) | 100 mL |
25.50 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16572240
|
Fisherbrand™
08732118 |
Naturfarben | Gieß-Schiffchen | 120 x 120 x 25,4 mm (4,75 x 7,75 x 1 in.) | 270 mL |
228.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Fisherbrand™ Polystyrol Antistatische Wägeschalen sind kontaminationsfrei, antistatisch und biologisch inert. Einwegschalen eignen sich ideal zum Wiegen, Dispensieren oder für die Lagerung.
Hervorragend geeignet zum Wiegen von Materialien mit statischer Belastung.
- Widerstandsfähig gegen verdünnte Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
- Flache Böden verhindern ein Umkippen
- Hergestellt aus 12 mm dickem Polystyrol — 20 % dicker als die meisten heute auf dem Markt existierenden Schalen — für bessere Festigkeit, Stabilität und einfache Handhabung
- Die Gieß-Schiffchen verfügen über einen geformten Ausguss für bequemes Ausgießen und Dispensieren
Spezifikation
Flach | |
Polystyrol | |
Ideal zum Wiegen, Dispensieren oder für die Lagerung |
Einwegprodukt | |
Flach | |
12 mil |