Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Zylinder mit Graduierung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3218912 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
12 Stück
2 Stück
4 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 11967884
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalibriert auf Volumenaufnahme/Volumenabgabe bei 20 °C
Kalibriert auf Volumenaufnahme/Volumenabgabe bei 20 °C
  • Durchscheinende Zylinder
  • Eingeformte große, gut ablesbare Graduierungen
  • Verstärkung und hohe Stabilität durch große Rundfüße mit Rippenprofil
  • Großzügige Ausgusstülle; die 10 ml-Größe verfügt über ein konisch geformtes Oberteil zum leichteren Befüllen und Ausgießen
  • Nicht benetzbar
  • Chemisch beständig
  • Kontaktklar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Polypropylen
Zertifizierung/Konformität ASTM
Kalibrierung Beinhalten/Ausgießen
Graduierungen 1 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Unterteilung 1 ml
Form Rund
Base Type Rund
Typ Messzylinder