Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Zylinder mit Graduierung
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Unit Size:
12 Stück
2 Stück
4 Stück
8 Stück
Description
Kalibriert auf Volumenaufnahme/Volumenabgabe bei 20 °C
- Durchscheinende Zylinder
- Eingeformte große, gut ablesbare Graduierungen
- Verstärkung und hohe Stabilität durch große Rundfüße mit Rippenprofil
- Großzügige Ausgusstülle; die 10 ml-Größe verfügt über ein konisch geformtes Oberteil zum leichteren Befüllen und Ausgießen
- Nicht benetzbar
- Chemisch beständig
- Kontaktklar
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM |
| Kalibrierung | Beinhalten/Ausgießen |
| Graduierungen | 0.5 ml |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Unterteilung | 0.5 ml |
| Form | Rund |
| Base Type | Rund |
| Typ | Messzylinder |