Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Zylinder mit Graduierung
44.56 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kalibriert auf Volumenaufnahme/Volumenabgabe bei 20 °C
- Durchscheinende Zylinder
- Eingeformte große, gut ablesbare Graduierungen
- Verstärkung und hohe Stabilität durch große Rundfüße mit Rippenprofil
- Großzügige Ausgusstülle; die 10 ml-Größe verfügt über ein konisch geformtes Oberteil zum leichteren Befüllen und Ausgießen
- Nicht benetzbar
- Chemisch beständig
- Kontaktklar
Spezifikation
250 ml | |
ASTM | |
2 ml | |
2 ml | |
Rund |
Polypropylen | |
Beinhalten/Ausgießen | |
Autoklavierbar | |
Rund | |
Messzylinder |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylen-Zylinder mit Graduierung > Fassungsvermögen: 250 ml; Unterteilungen: 2mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur