Learn More
Fisherbrand™ Graduierte Behälterdeckel aus Polypropylen
Für graduierte Polypropylen-Behälter 14-955-101,14-955-103, 14-955-104 und 14-955-106
141.00 € - 145.00 €
Spezifikation
Material | Polyethylen |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Graduierte Behälter aus Polypropylen |
Anzahl pro Packung | 500/Packung |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11924395
|
Fisherbrand™
14955107 |
Steril |
145.00 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11974385
|
Fisherbrand™
14955108 |
Unsteril |
141.00 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Polyethylen
- Kann nicht autoklaviert werden
Spezifikation
Polyethylen | |
Nicht autoklavierbar | |
Graduierte Behälter aus Polypropylen | |
500/Packung |