Learn More
Fisherbrand™ Einwegbecher aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 mL
600 mL
Beschreibung
Die Rippenkonstruktion ermöglicht das Stapeln ohne Bindung
- Spezieller “tropffreier” Deckel
- Der Sockel ermöglicht den ebenen Stand des Bechers während des Gebrauchs
- Graduierung in ml und oz.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Höchst widerstandsfähig gegen starke Säuren, organische Lösungsmittel und andere gebräuchliche Laborreagenzien |
Enthält | Ausguss |
Schritten | 5 ml |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Ja |
Graduated | Ja |