Learn More
Fisherbrand™ Exsikkatorplatten aus Polypropylen
Unzerbrechlich, wirtschaftlich
29.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Exsikkatorplatte |
---|---|
Anzahl pro Karton | 10 |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Exsikkator |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15981067
|
Fisherbrand™
086432C |
9,37 in. | 23,8 cm | 32 |
29.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Ohne Füße
- Der Außenrand ist geflanscht, um die Steifigkeit zu erhöhen und das Rutschen zu verzögern
Bestellinformation
Stärke: 6 mm; Mittelloch: 2 cm (0.75 in.)
Spezifikation
Exsikkatorplatte | |
Polypropylen | |
Weiß |
10 | |
Exsikkator |