Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Autoklavierbeutel für biologische Gefahrstoffe
Bedruckte oder einfache Ausführungen
Marke: Fisherbrand™ 018267
Beschreibung
Erhältlich in bedruckter oder einfacher Form
- Maximaltemperatur, 140 °C (285 °F); zur Verwendung bei 134 °C (274 °F)
- 2 mm stark
- Mit autoklavierbaren, elastischen Dampfbelüftungsverschlüssen
Compliance
Der Stil der aufgedruckten Grafiken entspricht der OSHA™ Norm 29CFR1910.1030.
Spezifikation
OSHA, 29 CFR1910.1030 | |
13 to 16 gal. | |
36 x 24 in. (91 x 61 cm) | |
61 cm | |
24 in. | |
2 mil | |
140°C |
Elastisch | |
Clear | |
91 cm | |
Autoklavierbar | |
36 in. | |
Polypropylen |