Learn More
Fisherbrand™ Polymethylpenten-Zylinder mit Graduierung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11917884 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
12 Stück
18 Stück
4 Stück
6 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 11917884
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalibriert auf Volumenaufnahme/Volumenabgabe bei 20 °C
Kalibriert auf Volumenaufnahme/Volumenabgabe bei 20 °C
  • Transparente Zylinder mit großen permanenten Graduierungen
  • Einfache Auswertung und Ablesbarkeit
  • Verstärkung und hohe Stabilität durch große Rundfüße mit Rippenprofil
  • Großzügige Ausgusstülle; die 10 ml-Größe verfügt über ein konisch geformtes Oberteil zum leichteren Befüllen und Ausgießen
  • Nicht benetzbar
  • Beständig gegen Chemikalien, Hitze und Stöße
  • Eindeutige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Kalibrierung Beinhalten/Ausgießen
Graduierungen 5 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Unterteilung 5 ml
Base Type Rund
Typ Messzylinder