Learn More
Fisherbrand™ Plastic Centrifuge Bottles with Caps
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
Enthält:
Noryl sealing cap
Schraubverschluss
Farbe:
Clear
Durchscheinend
Material:
Polycarbonat
Polypropylen
Beschreibung
Durable polypropylene or polycarbonate bottles
- Available with standard caps for low-speed work and sealing caps for high-speed applications
- Wide-mouth design for easy filling and decanting Autoclavable to 121°C (248°F)
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 16 oz., 500 ml |
Kapazität (metrisch) | 500 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Farbe | Clear |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,4 Zoll |
Enthält | Schraubverschluss |
Material | Polycarbonat |
Länge (metrisch) | 169mm |
Sterilität | Unsteril |
Temperaturbereich (metrisch) | -135 to +135°C |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Plastic Centrifuge Bottles with Caps >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur